Läs mer
Gold(I) sodium thiosulfate hydrate, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11384707
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11384707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039741.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15283-45-1 | AuNa3O6S4 | 490.17 g/mol
Guld(I)natriumtiosulfathydrat är användbart i organogoldföreningar. Vidare fungerar det som ett antireumatiskt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15283-45-1
Molekylformel AuNa3O6S4
Molekylvikt (g/mol) 490.17
MDL-nummer MFCD00046176
InChI-nyckel FJCMCHNDCIYVST-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium aurothiosulfate, sodium gold thiosulfate, aurothiosulfate, sanochrysin, sanocrysine, crition, crytion, sanocrysin, aurate 3-, bis monothiosulfato-, trisodium, bis monothiosulfato 2--o,s aurate 3-trisodium t-4
PubChem CID 27176
IUPAC-namn guld(1+) trinatriumdisulfanidsulfonat
LEDER [Na]OS(=O)(=O)S[Na].[Na]SS(=O)(=O)O[Au]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold(I) sodium thiosulfate hydrate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.9% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol and most other organic solvents.
Formel vikt 490.19 (Anhydrous)
Utseende White powder
Densitet 3.09 g/cm3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.