Läs mer
Gold(III) acetate, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11314717
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314717 0.5 g 0.5g
11394707 1 g 1g
11304717 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039742.02
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 15804-32-7 | C6H9AuO6 | 374.099 g/mol
Används i solenergiteknik. Används i petrokemisk krackning och bilkatalysatorer, vattenbehandling, plätering, textilier, forskning och i optik, laser, kristall och glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15804-32-7
Molekylformel C6H9AuO6
Molekylvikt (g/mol) 374.099
MDL-nummer MFCD00210614
InChI-nyckel OTCKNHQTLOBDDD-UHFFFAOYSA-K
Synonym gold 3+ triacetate, gold iii acetate, gold acetate, acmc-1c3i2, triacetic acid gold iii salt, acetic acid, gold 3+ salt 3:1
PubChem CID 15952561
IUPAC-namn guld(3+);triacetat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Au+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold(III) acetate
Färg Brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 0.5 g
Analysprocentintervall 99.9% (Metal basis)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 374.1
Utseende Brown powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.