Läs mer
Guld(III)bromid, 99 %
Produktkod. 11414087
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414087 5 g 5g
11404087 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19514.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 10294-28-7 | AuBr3H3 | 439,70 g/mol
Guld(III)bromid används som katalysator i en mängd olika reaktioner. Det katalyserar reaktionen mellan en enynal enhet och karbonylföreningar för att bilda en sexledad cyklisk förening. En annan katalytisk användning av guldtribromid är i den nukleofila substitutionsreaktionen av propargylalkoholer, där guldkomplexet fungerar som ett alkoholaktiverande medel för att underlätta substitutionen. Det kan användas som ett testreagens för närvaron av ketamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Guld(III)bromid används som katalysator i en mängd olika reaktioner. Det katalyserar reaktionen mellan en enynal enhet och karbonylföreningar för att bilda en sexledad cyklisk förening. En annan katalytisk användning av guldtribromid är i den nukleofila substitutionsreaktionen av propargylalkoholer, där guldkomplexet fungerar som ett alkoholaktiverande medel för att underlätta substitutionen. Det kan användas som ett testreagens för närvaron av ketamin.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10294-28-7
Molekylformel AuBr3H3
Molekylvikt (g/mol) 439.70
MDL-nummer MFCD00014171
InChI-nyckel KJCSJLXVPHOFJC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn guld(III)bromid
LEDER Br.Br.Br.[Au]
Specifications
Kemiskt namn eller material Gold(III) bromide
Smältpunkt ∼160 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroskopisk
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 436.69
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.