Läs mer
Guld(III)bromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7024584
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11404087
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19514.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10294-28-7 | AuBr3H3 | 439.70 g/mol
Guld(III)bromid används som katalysator i en mängd olika reaktioner. Det katalyserar reaktionen mellan en enynal enhet och karbonylföreningar för att bilda en sexledad cyklisk förening. En annan katalytisk användning av guldtribromid är i den nukleofila substitutionsreaktionen av propargylalkoholer, där guldkomplexet fungerar som ett alkoholaktiverande medel för att underlätta substitutionen. Det kan användas som ett testreagens för närvaron av ketamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Guld(III)bromid används som katalysator i en mängd olika reaktioner. Det katalyserar reaktionen mellan en enynal enhet och karbonylföreningar för att bilda en sexledad cyklisk förening. En annan katalytisk användning av guldtribromid är i den nukleofila substitutionsreaktionen av propargylalkoholer, där guldkomplexet fungerar som ett alkoholaktiverande medel för att underlätta substitutionen. Det kan användas som ett testreagens för närvaron av ketamin.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-28-7
Molekylformel AuBr3H3
Molekylvikt (g/mol) 439.70
MDL-nummer MFCD00014171
InChI-nyckel KJCSJLXVPHOFJC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn guld(III)bromid
LEDER Br.Br.Br.[Au]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold(III) bromide
Smältpunkt ∼160°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 436.69
Procent renhet 99%
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.