Läs mer
Guld(III)bromid, Premion™ , 99,99 % (metallbas), Au 44,6 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11326538
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11326538 1 g 1g
11336538 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326538 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012162.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10294-28-7 | Molekylformel: AuBr3H3 | Molekylvikt: 439,70 g/mol
Guld(III)bromid används som katalysator i en rad olika reaktioner. Den katalyserar reaktionen mellan en enynalenhet och karbonylföreningar för att bilda en sexledad cyklisk förening. En annan katalytisk användning av guldtribromid är i den nukleofil substitutionsreaktionen av propargylalkoholer, där guldkomplexet fungerar som alkoholaktiverande medel för att underlätta substitutionen. Det kan användas som testreagens för närvaron av ketamin.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-28-7
Molekylformel AuBr3H3
Molekylvikt (g/mol) 439.70
MDL-nummer MFCD00014171
InChI-nyckel KJCSJLXVPHOFJC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn guld(III)bromid
LEDER Br.Br.Br.[Au]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold(III) bromide
Smältpunkt ∼160 °C (dekomposition)
Fysisk form Granulat
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 436.69
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Au 44.6% min.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.