Läs mer
Gold(III) chloride, Au 64.4% min
Produktkod. 11366538
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11366538 0.25 g 0.25g
11356538 1 g 1g
11346538 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11366538 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012163.01
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 13453-07-1 | AuCl3
Det används i kolloidala guldlösningar, inom fotografering och som ett trycktoningmedel (guldtoning), startlösning för att bilda andra guldföreningar och en prekursor för framställning av ultraren guldmetall. Den används vid galvanisering och strömlös plätering som en anod i en elektrisk cell. Guld(III)klorid fungerar som en guldkatalysator och cellkroppsfläckar för ljusfälts- och mörkfältsmikroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13453-07-1
Molekylformel AuCl3
MDL-nummer MFCD00014172
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold(III) chloride
Smältpunkt 180° (sublimation)
Färg Rött
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 0.25 g
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol,ether and slightly soluble in liquid ammonia.
Formel vikt 303.33
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende Red crystalline
Densitet 3.9
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.