Läs mer
Gold(III) Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gold(III) Chloride |
| CAS | 13453-07-1 |
| Molekylformel | Au Cl3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Gold(III) chloride, Gold trichloride |
| InChI formel | InChI=1S/Au.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3 |
| LEDER | Cl[Au](Cl)Cl |
| IUPAC-namn | trichlorogold |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.326 |
| Formel vikt | 301.873 |