Läs mer
Solstice Gold(III) chloride trihydrate, Solstice
Produktkod. 15677880 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15677880 5 g 5g
15657880 1 g 1g
15647880 10 g 10g
15667880 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15677880 Leverantör Solstice Leverantörsnummer G40225G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ACS Reagent,≥49.0% Au basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16961-25-4
Molekylformel AuCl4H
Molekylvikt (g/mol) 339.77
MDL-nummer MFCD00149904
InChI-nyckel VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn trichlorogold hydrochloride
LEDER Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold(III) chloride trihydrate
Kvantitet 5 g
Linjär formel HAuCl4 · 3H2O
UN-nummer UN3260
Formel vikt 393.83g/mol
Procent renhet ≥49% (Au basis)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gold(III) chloride trihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.