Läs mer
Gold(III) chloride trihydrate, Honeywell Fluka™
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek
1g
Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gold(III) chloride trihydrate |
| Kvantitet | 1 g |
| Linjär formel | HAuCl4 · 3H2O |
| UN-nummer | UN3260 |
| Formel vikt | 393.83g/mol |
| Procent renhet | ≥49% (Au basis) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Gold(III) chloride trihydrate
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.