Läs mer
Guld(III)hydroxid, Au 79 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11386528
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386528 5 g 5g
11376528 1 g 1g
11366528 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11386528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012159.06
Request Bulk or Custom Format
Guldpläteringslösningar, porslinsdekoration
Guld(III)hydroxid används inom medicin, porslinstillverkning, guldplätering och daguerrotypier. Används för beredning av guldkatalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-52-2
Molekylformel AuH6O3
Molekylvikt (g/mol) 251.01
MDL-nummer MFCD00046173
InChI-nyckel PPOYUERUQZXZBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym gold iii hydroxide, gold trihydroxide, gold hydroxide au oh 3, auh3o3, gold hydroxide, au oh 3, gold iii hydroxide, au
PubChem CID 102103
LEDER O.O.O.[Au]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold(III) hydroxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,4523
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn guld(III)hydroxid
Formel vikt 247.99
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Au 79% min.
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.