Läs mer
Guld(III)hydroxid, Au 79 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048939
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
Produktkod. 11376528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012159.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Guldpläteringslösningar, porslinsdekoration
Guld(III)hydroxid används inom medicin, porslinstillverkning, guldplätering och daguerrotypier. Används för beredning av guldkatalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-52-2
Molekylformel AuH6O3
Molekylvikt (g/mol) 251.01
MDL-nummer MFCD00046173
InChI-nyckel PPOYUERUQZXZBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym gold iii hydroxide, gold trihydroxide, gold hydroxide au oh 3, auh3o3, gold hydroxide, au oh 3, gold iii hydroxide, au
PubChem CID 102103
LEDER O.O.O.[Au]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold(III) hydroxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,4523
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn guld;trihydrat
Formel vikt 247.99
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Au 79% min.
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.