Läs mer
Guld(III)oxid, Premion™ , 99,99 % (metallbas), Au 88,6 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11396528
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11396528 5 g 5g
11316538 0.25 g 0.25g
11306538 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012161.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1303-58-8 | Au2O3 | 441.93 g/mol
Det används i rymd- och elektrokemiska tillämpningar som bränsleceller där de uppvisar jonledningsförmåga. Det fungerar som ett starkt reduktionsmedel i redoxreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-58-8
Molekylformel Au2O3
Molekylvikt (g/mol) 441.93
MDL-nummer MFCD00014173
InChI-nyckel DDYSHSNGZNCTKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym digold trioxide, unii-lw5y686rup, gold iii oxide, gold 3+ ; oxygen 2-, lw5y686rup, gold trioxide, gold oxide, gold sesquioxide, gold oxide,, gold iii oxide, premion
PubChem CID 164805
IUPAC-namn guld(3+);syre(2-)
LEDER [O-2].[O-2].[O-2].[Au+3].[Au+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold(III) oxide
Smältpunkt 150°C (decomposition)
Färg Brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,4524
Löslighetsinformation Insoluble in water; Soluble in HCl,HNO3and in NaCN solution.
Formel vikt 441.93
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Au 88.6% min.
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.