Läs mer
Thermo Scientific™ GC Injection Port Base Tätningar för Thermo Scientific™ och Agilent Instrument
Produktkod. 10281665 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
1,2 mm
För användning med (utrustning):
Dubbelkolonneinstallation
Enkelkolonneinstallation (korsversion)
Installation med dubbla kolumner
Installation med en kolumn
Installation med en kolumn (korsversion)
Kvantitet:
10-pack
2 förpackningar
Produkttyp:
Guld inloppsbastätning
Guldinloppets bastätning
Siltek Inloppsbastätning
Siltek Inloppsbottentätning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre För användning med (utrustning) Kvantitet Produkttyp unitSize
10281665 0,8 mm Installation med en kolumn 10-pack Guld inloppsbastätning Paket med 10
10548605 0,8 mm Installation med en kolumn 2 förpackningar Guld inloppsbastätning Paket med 2
10558605 1,2 mm Dubbelkolonneinstallation 10-pack Guldinloppets bastätning Paket med 10
10703996 1,2 mm Installation med dubbla kolumner 2 förpackningar Guld inloppsbastätning Paket med 2
10219174 0,8 mm Installation med en kolumn (korsversion) 2 förpackningar Guld inloppsbastätning Paket med 2
10371335 0,8 mm Installation med en kolumn (korsversion) 10-pack Guld inloppsbastätning Paket med 10
10534655 0,8 mm Installation med en kolumn 10-pack Siltek Inloppsbastätning Paket med 10
10781947 0,8 mm Installation med en kolumn 2 förpackningar Siltek Inloppsbastätning Paket med 2
10575425 0,8 mm Enkelkolonneinstallation (korsversion) 2 förpackningar Siltek Inloppsbottentätning Paket med 2
10417714 0,8 mm Installation med en kolumn (korsversion) 10-pack Siltek Inloppsbastätning Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10281665 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 290GA081
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ optimal GC-analys genom att använda de exceptionella tätnings- och inerta egenskaperna hos Thermo Scientific™ GC Injection Port Base Tätningar.
Säkerställ optimal gaskromatografi (GC) analys genom att använda exceptionella tätnings- och inerta egenskaper hos Thermo Scientific™ GC Injection Port Base Tätningar. Precisionsbearbetad av högkvalitativt rostfritt stål, välj mellan guldpläterade eller Siltek-behandlade bastätningar. Den kemiskt inerta belagda ytan gör dem lämpliga för analys av aktiva ämnen som bekämpningsmedel, polyklorerade bifenyler (PCB) och fenoler. Använd dessa GC Injection Port Base Seals med delade/delade injektionsportar av termo Scientific™ TRACE™ 1300-serien GC och Agilent GC 5890/6890/7890-system.
  • Precisionsbearbetad för att ge exceptionella tätningsegenskaper
  • Minskar aktivitet (särskilt användbart för analys av bekämpningsmedel, PCB, fenoler, etc.)
  • Högkvalitativt rostfritt stål ger reproducerbar tätning
  • Direkt motsvarande Agilent originaldel
  • Kompatibel med alla Agilent GC 5890/6890/7890 delade/delade injektionsportar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10-pack
Produkttyp Guld inloppsbastätning
Diameter (metrisk) Inre 0,8 mm
För användning med (utrustning) Installation med en kolumn
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.