Läs mer
Thermo Scientific™ GC Injection Port Base Tätningar för Thermo Scientific™ och Agilent Instrument
Produktkod. 10575425 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
1,2 mm
För användning med (utrustning):
Enkelkolonnsinstallation (korsversion)
Installation med dubbla kolumner
Installation med en kolumn
Installation med en kolumn (korsversion)
Kvantitet:
10-pack
2 förpackningar
Produkttyp:
Guld inloppsbastätning
Siltek inloppsbastätning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Produktkod. 10575425
Brand: Thermo Scientific™ 290GA093
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerställ optimal GC-analys genom att använda de exceptionella tätnings- och inerta egenskaperna hos Thermo Scientific™ GC Injection Port Base Tätningar.
Säkerställ optimal gaskromatografi (GC) analys genom att använda exceptionella tätnings- och inerta egenskaper hos Thermo Scientific™ GC Injection Port Base Tätningar. Precisionsbearbetad av högkvalitativt rostfritt stål, välj mellan guldpläterade eller Siltek-behandlade bastätningar. Den kemiskt inerta belagda ytan gör dem lämpliga för analys av aktiva ämnen som bekämpningsmedel, polyklorerade bifenyler (PCB) och fenoler. Använd dessa GC Injection Port Base Seals med delade/delade injektionsportar av termo Scientific™ TRACE™ 1300-serien GC och Agilent GC 5890/6890/7890-system.
  • Precision machined to provide exceptional sealing properties
  • Reduces activity (especially useful for analysis of pesticide, PCBs, phenols, etc.)
  • High grade stainless steel provides reproducible seal
  • Direct equivalent to Agilent original part
  • Compatible with all Agilent GC 5890/6890/7890 split/splitless injection ports
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2 förpackningar
Produkttyp Siltek inloppsbastätning
Diameter (metrisk) Inre 0,8 mm
För användning med (utrustning) Enkelkolonnsinstallation (korsversion)
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.