Läs mer
Thermo Scientific™ GC Injection Port Base Tätningar för Thermo Scientific™ och Agilent Instrument
Produktkod. 10703996 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
1,2 mm
För användning med (utrustning):
Enkelkolonnsinstallation (korsversion)
Installation med dubbla kolumner
Installation med en kolumn
Installation med en kolumn (korsversion)
Kvantitet:
10-pack
2 förpackningar
Produkttyp:
Guld inloppsbastätning
Siltek Inloppsbastätning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Produktkod. 10703996
Brand: Thermo Scientific™ 290GA122
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ optimal GC-analys genom att använda de exceptionella tätnings- och inerta egenskaperna hos Thermo Scientific™ GC Injection Port Base Tätningar.
Säkerställ optimal gaskromatografi (GC) analys genom att använda exceptionella tätnings- och inerta egenskaper hos Thermo Scientific™ GC Injection Port Base Tätningar. Precisionsbearbetad av högkvalitativt rostfritt stål, välj mellan guldpläterade eller Siltek-behandlade bastätningar. Den kemiskt inerta belagda ytan gör dem lämpliga för analys av aktiva ämnen som bekämpningsmedel, polyklorerade bifenyler (PCB) och fenoler. Använd dessa GC Injection Port Base Seals med delade/delade injektionsportar av termo Scientific™ TRACE™ 1300-serien GC och Agilent GC 5890/6890/7890-system.
  • Precisionsbearbetad för att ge exceptionella tätningsegenskaper
  • Minskar aktivitet (särskilt användbart för analys av bekämpningsmedel, PCB, fenoler, etc.)
  • Högkvalitativt rostfritt stål ger reproducerbar tätning
  • Direkt motsvarande Agilent originaldel
  • Kompatibel med alla Agilent GC 5890/6890/7890 delade/delade injektionsportar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2 förpackningar
Produkttyp Guld inloppsbastätning
Diameter (metrisk) Inre 1,2 mm
För användning med (utrustning) Installation med dubbla kolumner
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.