Läs mer
Gold nanoparticles, 10nm, amine-functionalized, 3kDa PEGylated, D50, 520nm absorption, Thermo Scientific™
Kvantitet:
0.5 mL
1 mL
Förpackningsstorlek:
0.5ml
1ml
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gold nanoparticles |
| Färg | Rött |
| Namnnotering | amine-functionalized, 3kDa PEGylated, D50, 520nm absorption |
| Kvantitet | 0.5 mL |
| Partikelstorlek | 10nm |
| Känslighet | Light sensitive |
| Form | Vätska |