Läs mer
Gold nanoparticles, 20nm, biotin-functionalized, PEGylated, OD50, supplied in purified water, 524nm absorption, Thermo Scientific™
Produktkod. 15465815
Kvantitet:
0.5 mL
1 mL
Förpackningsstorlek:
0.5ml
1ml
Produktkod. 15465815
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J67061.&I
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-57-5
Molekylformel Au
Molekylvikt (g/mol) 196.97
MDL-nummer MFCD00003436
InChI-nyckel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-namn gold
LEDER [Au]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold nanoparticles
Färg Red
Namnnotering biotin-functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 524nm absorption
Kvantitet 0.5 mL
Partikelstorlek 20nm
Känslighet Light sensitive
Form Liquid