Läs mer
Gold nanoparticles, 20nm, supplied in 0.1 mg/ml sodium citrate with stabilizer, OD1, 524nm absorption
Produktkod. 15405845
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15405845 100 mL 100ml
15495835 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405845 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J67269.AE
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Kolloidalt guld är en elektrontät, icke-blekande markör användbar som sond vid elektronmikroskopi, ljusmikroskopi och immunblotting. Det kräver ingen ytterligare bearbetning för detektion, men i vissa applikationer kan signalen förstärkas genom reaktion med silver. Det kan komplexbindas med biomolekyler genom starka, icke-kovalenta interaktioner. Partiklar mindre än 15 nm är mest användbara vid transmissionselektronmikroskopi och för tillämpningar där åtkomst till sonden kan hindras av större partiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Kolloidalt guld är en elektrontät, icke-blekande markör användbar som sond vid elektronmikroskopi, ljusmikroskopi och immunblotting. Det kräver ingen ytterligare bearbetning för detektion, men i vissa applikationer kan signalen förstärkas genom reaktion med silver. Det kan komplexbindas med biomolekyler genom starka, icke-kovalenta interaktioner. Partiklar mindre än 15 nm är mest användbara vid transmissionselektronmikroskopi och för tillämpningar där åtkomst till sonden kan hindras av större partiklar.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten. Det är lösligt i aqua regia, salpetersyra och saltsyra.
Anmärkningar
Partiklar per ml: 6,54E+11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-57-5
Molekylformel Au
Molekylvikt (g/mol) 196.97
MDL-nummer MFCD00003436
InChI-nyckel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-namn guld
LEDER [Au]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold nanoparticles
Färg Rosa till rött
Namnnotering supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 524nm absorption
Kvantitet 100 mL
Partikelstorlek 20nm
Känslighet Light sensitive
Form Vätska
Löslighetsinformation Fully miscible in water. It is soluble in aqua regia,nitric acid and hydrochloric acid.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.