Läs mer
Gold nanoparticles, 250nm, supplied in 0.1mM PBS, 95%, Thermo Scientific™
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
- För utveckling av peptid- och proteinguldkonjugat för användning i applikationer som blotting, mikroskopi och TEM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gold nanoparticles |
| Färg | Brunt till Rosa |
| Namnnotering | supplied in 0.1mM PBS |
| Kvantitet | 25 mL |
| Odör | Odorless |
| Partikelstorlek | 250nm |
| Känslighet | Light sensitive |
| Form | Vätska |
| Procent renhet | 95% |