Läs mer
Guld nanopartiklar, 30 nm, levereras i 0,1 mM PBS, 95 %, OD1, 526 nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7057815
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
Produktkod. 15440737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J67368.AC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För utveckling av peptid- och proteinguldkonjugat för användning i applikationer som blotting, mikroskopi och TEM
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • För utveckling av peptid- och proteinguldkonjugat för användning i applikationer som blotting, mikroskopi och TEM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-57-5
Molekylformel Au
Molekylvikt (g/mol) 196.97
MDL-nummer MFCD00003436
InChI-nyckel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-namn guld
LEDER [Au]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold nanoparticles
Färg Rött
Namnnotering supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 526nm absorption
Kvantitet 25 mL
Partikelstorlek 30nm
Känslighet Light sensitive
Form Vätska
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.