Läs mer
Guldnanopartiklar, 50 nm, tillförda i 0,1 mg/ml natriumcitrat med stabiliserande OD1, 535 nm absorption
Beskrivning
För adsorption av tiolerade ligander såsom oligonukleotider och polyetylenglykoler. På grund av den ökade stabiliteten är dessa guldnanopartiklar idealiska för användning i fysiska och optiska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- För adsorption av tiolerade ligander såsom oligonukleotider och polyetylenglykoler
- På grund av den ökade stabiliteten är dessa guldnanopartiklar idealiska för användning i fysiska och optiska applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gold nanoparticles |
| Färg | Rosa till rött |
| Namnnotering | levererat i 0,1 mg/ml natriumcitrat med stabilisator OD: 1 535 nm absorption |
| Kvantitet | 100 mL |
| Partikelstorlek | 50nm |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Form | Vätska |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.