Läs mer
Guldnanopartiklar, 5nm, biotinfunktionaliserade, PEGylerade, OD50, levereras i renat vatten, 515-520 nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15445855
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
1 mL
Förpackningsstorlek:
0.5ml
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445855 0.5 mL 0.5ml
15424625 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15445855 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J67413.&I
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 7440-57-5 | Molekylformel: Au | Molekylvikt: 196,97 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-57-5
Molekylformel Au
Molekylvikt (g/mol) 196.97
MDL-nummer MFCD00003436
InChI-nyckel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-namn guld
LEDER [Au]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold nanoparticles
Färg Brunt till rött
Namnnotering biotin till funktionaliserad, Pegylerad, OD: 50, tillförs i renat vatten, 515 till 520 nm absorption
Kvantitet 0.5 mL
Partikelstorlek 5nm
Känslighet Ljuskänslig
Form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.