Läs mer
Gold nanoparticles, 5nm, supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD1, 515-520nm absorption
Produktkod. 15454515
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
Produktkod. 15454515
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J67089.AC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Guldförstoftande målmetall behålls för användning som ädelmetaller, men en del används inom elektronik- och smyckesindustrin, där den ofta legeras med andra element för att förbättra metallens mekaniska egenskaper (t.ex. koppar och silver). Andra användningsområden för metallen är som värmereflekterande beläggning för glas samt som dekorativt medium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Guldförstoftande målmetall behålls för användning som ädelmetaller, men en del används inom elektronik- och smyckesindustrin, där den ofta legeras med andra element för att förbättra metallens mekaniska egenskaper (t.ex. koppar och silver). Andra användningsområden för metallen är som värmereflekterande beläggning för glas samt som dekorativt medium.
Löslighet
Olösligt i vatten. Det är lösligt i aqua regia, Hno3/Hcl.
Anmärkningar
Storleksspridning <15%. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Tjocklekstolerans:± 0,015 tum; Diametertolerans: +0,020/-0,0 tum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-57-5
Molekylformel Au
Molekylvikt (g/mol) 196.97
MDL-nummer MFCD00003436
InChI-nyckel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-namn guld
LEDER [Au]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold nanoparticles
Färg Rött
Namnnotering supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 515 to 520nm absorption
Kvantitet 25 mL
Odör Odorless
Partikelstorlek 5nm
Känslighet Light sensitive
Form Vätska
Löslighetsinformation Insoluble in water. It is soluble in aqua regia,Hno3/Hcl.
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.