Läs mer
Guldnanopartiklar, 5 nm, levererade i 0,1 mM PBS, reaktantfria, 99 %, OD1, 515–520 nm absorption
Beskrivning
Idealisk för känsliga applikationer som kräver en minimal mängd kontaminerande reaktanter. Väl lämpad för proteinkonjugatutveckling genom passiv adsorption till guldnanopartikelytan. Konjugat kan användas för blotting, elektronmikroskopi och immunhistokemi
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gold nanoparticles |
| Färg | Rött |
| Namnnotering | supplied in 0.1mM PBS, reactant to free, 99%, OD1, 515 to 520nm absorption |
| Kvantitet | 25 mL |
| Odör | Odorless |
| Partikelstorlek | 5nm |
| Känslighet | Light sensitive |
| Form | Vätska |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.