Läs mer
Guldnanopartiklar, 5 nm, levererade i 0,1 mM PBS, reaktantfria, 99 %, OD1, 515–520 nm absorption
Produktkod. 15484635
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484635 100 mL 100ml
15474635 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484635 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J67448.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Idealisk för känsliga applikationer som kräver en minimal mängd kontaminerande reaktanter. Väl lämpad för proteinkonjugatutveckling genom passiv adsorption till guldnanopartikelytan. Konjugat kan användas för blotting, elektronmikroskopi och immunhistokemi
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-57-5
Molekylformel Au
Molekylvikt (g/mol) 196.97
MDL-nummer MFCD00003436
InChI-nyckel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-namn guld
LEDER [Au]
Specifications
Kemiskt namn eller material Gold nanoparticles
Färg Rött
Namnnotering levererat i 0,1 mM PBS, reaktant till fri, 99 %, OD1, 515 till 520 nm absorption
Kvantitet 100 mL
Odör Luktfritt
Partikelstorlek 5nm
Känslighet Ljuskänslig
Form Vätska
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.