Läs mer
Guldnanopartiklar, 60nm, aminfunktionaliserade, 3kDa PEGylerade, OD50, 540nm absorption, Thermo Scientific™
Produktkod. 15475845
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
1 mL
Förpackningsstorlek:
0.5ml
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15475845 0.5 mL 0.5ml
15444605 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475845 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J67365.&I
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-57-5
Molekylformel Au
Molekylvikt (g/mol) 196.97
MDL-nummer MFCD00003436
InChI-nyckel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-namn guld
LEDER [Au]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold nanoparticles
Färg Rosa till rött
Namnnotering aminfunktionaliserad, 3kDa PEGylerat, OD: 50, 540nm absorption
Kvantitet 0.5 mL
Partikelstorlek 60nm
Känslighet Ljuskänslig
Form Vätska