Läs mer
Gold nanoparticles, 60nm, supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD1, 540nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15414585
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
Produktkod. 15414585
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J67306.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning vid adsorption av tiolerade ligander såsom oligonukleotider och polyetylenglykoler. På grund av den ökade stabiliteten är dessa guldnanopartiklar idealiska för användning i fysiska och optiska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • For use in adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols
  • Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-57-5
Molekylformel Au
Molekylvikt (g/mol) 196.97
MDL-nummer MFCD00003436
InChI-nyckel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-namn gold
LEDER [Au]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold nanoparticles
Färg Pink to Red
Namnnotering supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 540nm absorption
Kvantitet 100 mL
Odör Odorless
Partikelstorlek 60nm
Känslighet Light sensitive
Form Liquid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.