Läs mer
Gold nanoparticles, 70nm, supplied in 0.1mM PBS, reactant-free, 99%, OD1, 548nm absorption, Thermo Scientific™
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gold nanoparticles |
| Färg | Rosa till rött |
| Namnnotering | supplied in 0.1mM PBS, reactant-free, 99%, OD1, 548nm absorption |
| Kvantitet | 25 mL |
| Partikelstorlek | 70nm |
| Känslighet | Light sensitive |
| Form | Vätska |
| Procent renhet | 99% |