Läs mer
Guld nanopowder, APS 20-25 nm, 99,95+ % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15457095
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457095 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15457095 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045822.03
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Guldnanopulver är interkalerat i en polymermatris som sänker polymerens effektiva konjugeringslängd, vilket resulterar i ett blått skifte i adsorptionen. Den finner även tillämpning inom plasmonik, elektronik och optiska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold nanopowder
Färg Gyllene
CAS 7440-57-5
Kvantitet 1 g
Odör Luktfritt
Partikelstorlek APS 20 till 25 nm
Form Nanopulver
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Au
MDL-nummer MFCD00003436
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Au]
IUPAC-namn guld
Molekylvikt (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Procent renhet ≥99.95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.