Läs mer
Guld Nickeltråd, 0,5 mm (0,02 tum) dia, glödgat, 99,85 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11307918
Kvantitet:
1 m
10 cm
50 cm
Förpackningsstorlek:
10cm
1m
50cm
Produktkod. 11307918
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036451.BW
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold Nickel wire
Namnnotering 0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Au:Ni; 82:18 wt%
Kvantitet 50 cm
Vikt ≈0.32g/10cm
Form Wire
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
MDL-nummer MFCD02091707
Procent renhet 99.85%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado