Läs mer
Gold Palladium wire, 0.2mm (0.008in) dia, annealed, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11329577
Kvantitet:
1 m
25 cm
50 cm
Förpackningsstorlek:
1m
25cm
50cm
Produktkod. 11329577
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041206.G1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Guld Palladiumtråd används som en mikroelektrodanordning, som uppvisar utmärkta svar på väte i koncentrationer så låga som 0,5 volymprocent. Det är också involverat i den ökade känsligheten för detektion av väte.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold Palladium wire
Namnnotering 0.2mm (0.008 in.) dia., Annealed, Temper: softest 0.154g/ft
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Au:Pd; 60:40 wt%
Kvantitet 1 m
Form Wire
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
MDL-nummer MFCD00003436
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.