Läs mer
Guld palladiumtråd, 0,2 mm (0,008 tum) diameter, glödgd, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11349577
Change view
Kvantitet:
25 cm
50 cm
1 m
Förpackningsstorlek:
1m
25cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
11349577 25 cm 25cm
11339577 50 cm 50cm
11329577 1 m 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11349577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041206.BU
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Guld Palladiumtråd används som en mikroelektrodanordning, som uppvisar utmärkta svar på väte i koncentrationer så låga som 0,5 volymprocent. Det är också involverat i den ökade känsligheten för detektion av väte.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Gold Palladium wire
Namnnotering 0,2 mm (0,008 tum) diameter, glödgat, temper: mjukast 0,154 g/ft
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Au:Pd; 60:40 wt%
Kvantitet 25 cm
Form Tråd
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
MDL-nummer MFCD00003436
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.