Läs mer
OHAUS™ Fickvåg i guldserien
Produktkod. 13562320 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
100 g, 0.22 lb
300 g, 0.6 lb.
500 g, 18 oz.
Modell:
YA102
YA302
YA501
Läsbarhet:
0.01 g
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell Läsbarhet Förpackningsstorlek
13562320 100 g, 0.22 lb YA102 0.01 g Varje
13572320 500 g, 18 oz. YA501 0.1 g Varje
13552320 300 g, 0.6 lb. YA302 0.05 g Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13562320 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 80251910
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Perfekt för att väga smycken, mynt och smådelar. OHAUS Gold Series Pocket Scales har stor bakgrundsbelyst LCD-skärm och extern kalibrering.
  • Tara med full kapacitet
  • Automatisk avstängning
  • Stabilitetsindikator
  • Indikator för lågt batteri
  • Robust fliptop-fodral i plast
  • Vågplattform: 2,50Dx 2,63 tum (6,4x 6,7 cm)
  • Mått: 2,75Lx 3,875Wx 0,875 in.H (7,0x 9.8x 2,2 cm)
  • Nettovikt: 2,7 oz.
  • Två AAA-batterier ingår
Certifikat
CE
Uppfyllande
AS/NZS4251.1 Emission, AS/NZS4252.1 Immunitet.
Garanti
Ett år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batterityp 2 AAA
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008, AS/NZS4251.1, AS/NZS4252.1, CE
Kapacitet 100 g, 0.22 lb
Visningstyp LCD
Läsbarhet 0.01 g
Formatera Gram, uns, karat, spannmål
Inkluderar Plast
Linjäritet ±3 g
Material ABS-plast, rostfritt stål
Modell YA102
Repeterbarhet ±3 g
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 77 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 25 °C
Typ Fickvåg i guldserien
Mått (L x B x H) 2,9 x 4,3 x 0,79 tum. (7,5 x 11 x 2 cm)
Längd (engelska) 2,9 tum.
Längd (metrisk) 7.5 cm
Bredd (engelska) 4,3 tum
Bredd (metrisk) 11 cm
Höjd (engelska) 0,79 tum.
Höjd (metrisk) 2 cm
Vikt (engelska) 0.16 lb.
Vikt (metrisk) 0.076 kg