Läs mer
OHAUS™ Fickvåg i guldserien
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
100 g, 0.22 lb
300 g, 0.6 lb.
500 g, 18 oz.
Modell:
YA102
YA302
YA501
Läsbarhet:
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tara med full kapacitet
- Automatisk avstängning
- Stabilitetsindikator
- Indikator för lågt batteri
- Robust fliptop-fodral i plast
- Vågplattform: 2,50Dx 2,63 tum (6,4x 6,7 cm)
- Mått: 2,75Lx 3,875Wx 0,875 in.H (7,0x 9.8x 2,2 cm)
- Nettovikt: 2,7 oz.
- Två AAA-batterier ingår
Certifikat
CE
Uppfyllande
AS/NZS4251.1 Emission, AS/NZS4252.1 Immunitet.
Garanti
Ett år
Specifikationer
Specifikationer
| Batterityp | 2 AAA |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2008, AS/NZS4251.1, AS/NZS4252.1, CE |
| Kapacitet | 500 g, 18 oz. |
| Visningstyp | LCD |
| Läsbarhet | 0.1 g |
| Formatera | Gram, uns, karat, spannmål |
| Inkluderar | Plast |
| Linjäritet | ±3 g |
| Material | ABS-plast, rostfritt stål |
| Modell | YA501 |
| Visa mer |