Läs mer
Guldkula, halvsfärisk, 6,35 mm (0,25 tum)& ner, Premion™ , 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11343878
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. 11343878
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040317.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 7440-57-5
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 7440-57-5
Kvantitet 25 g
Procent renhet 99.999%