Läs mer
Guldlösning för ICP/MS 100mg/L HCl-matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12917253 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12917253 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12917253 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 404 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold
Förpackning Flaska
CAS 7440-57-5
Molekylformel Au
Koncentration 100 mg/L
MDL-nummer MFCD00003436
InChI-nyckel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Au]
IUPAC-namn guld
Lösningsmedel eller matris Hydrogen Chloride
Molekylvikt (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
Kvantitet 100 mL
ChEBI CHEBI:30050