Läs mer
Guldlösning för ICP/MS 10mg/L HCl-matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12987323 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12987323 100 mL 100ml
12977323 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12987323 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 604 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1515.00 SEK
    1054.55 SEK / 100ml
    Save 460.45 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7440-57-5
Molekylformel Au
Molekylvikt (g/mol) 196.97
MDL-nummer MFCD00003436
InChI-nyckel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-namn guld
LEDER [Au]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold
Förpackning Flaska
Koncentration 10 mg/L
Lösningsmedel eller matris Väteklorid
Kvantitet 100 mL