Läs mer
Eutektisk folie av guldplåt, 0,1 mm (0,004 tum) tjock x 43,8 mm (1,72 tum) bred, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11383388
Change view
Kvantitet:
10 cm
50 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383388 10 cm Varje
11373388 50 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383388 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036310.BS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Guld Tin eutektisk folie används i elektronisk tillverkning. Det kan göras till dimensioner som är mycket mindre än mjuklod, och används därför i applikationer som kräver högsta precision.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold Tin eutectic foil
Namnnotering 0,1 mm tjock x 43,8 mm bred
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Au:Sn; 80:20 wt%
Kvantitet 10 cm
Vikt ≈6,37g/10cm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
MDL-nummer MFCD02091709
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Procent renhet 99.99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.