Läs mer
Guldtråd, 0,25 mm (0,01 tum) dia., 99,9 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048244
Kvantitet:
1 m
5 m
Förpackningsstorlek:
1m
5m
Produktkod. 11396627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000725.G1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold wire
Namnnotering 0.25mm (0.01 in.) dia.
CAS 7440-57-5
Kvantitet 1 m
Analysprocentintervall 99.9% (metals basis)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Au
MDL-nummer MFCD00003436
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
InChI-nyckel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Au]
IUPAC-namn guld
Molekylvikt (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.