Läs mer
Guldtråd, 0,5 mm (0,02 tum) diameter, glödgd, Premion™, 99,999 % (metallbas)
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gold wire |
| Färg | Gyllene |
| Namnnotering | 0,5 mm (0,02 tum) diameter, glödgd |
| Kvantitet | 50 cm |
| Odör | Luktfritt |
| Vikt | ≈3,79 g/m |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Procent renhet | 99.999% |
| Kvalitet | Premion |
RUO– Endast forskningsanvändning