Läs mer
Gold wire, 14kt, red, 1.63mm (0.064 in.) dia., Au 58.3% min, Thermo Scientific™
Produktkod. 11313898
Kvantitet:
10 cm
25 cm
50 cm
Förpackningsstorlek:
10cm
25cm
50cm
Produktkod. 11313898
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040328.BW
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold wire (14kt)
Färg Red
Namnnotering 1.63mm (0.064 in.) dia.
Kvantitet 50 cm
Vikt ≈28g/m
Form Wire
MDL-nummer MFCD00003436
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) % Concentration Cu>Ag, Au ≤58.3%