Läs mer
Guldtråd, 14kt, gul, 1,63 mm (0,064 tum) dia., Au 58,3 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11343898
Kvantitet:
10 cm
25 cm
50 cm
Förpackningsstorlek:
10cm
25cm
50cm
Produktkod. 11343898
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040329.BW
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Guldtråd används i smycken och som en pläterad beläggning på en mängd olika elektriska och mekaniska komponenter. Det fungerar också som en värmereflekterande beläggning för glas såväl som ett dekorativt medium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold wire (14kt)
Färg Yellow
Namnnotering 1.63mm (0.064 in.) dia.
Kvantitet 50 cm
Vikt ≈28g/m
Form Wire
MDL-nummer MFCD00003436
Löslighetsinformation Soluble in aqua regia,nitric acid and hydrochloric acid. Insoluble in water.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) % Concentration Cu>Zn>Ag, Au ≤58.3%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.