Läs mer
Guld zink-sniglar, 3,175 mm (0,125 tum) dia. x 3,175 mm (0,125 tum) längd, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gold Zinc slugs |
| Namnnotering | 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length |
| Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd | Au:Zn; 95:5 wt% |
| Kvantitet | 5 Pc. |
| Vikt | ≈0.47g/slug |
| Form | Slug |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| MDL-nummer | MFCD02092916 |
| Procent renhet | 99.99% |