Läs mer
Guld zink-sniglar, 3,175 mm (0,125 tum) dia x 3,175 mm (0,125 tum) längd, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15463895
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
5 Pc.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15463895 5 Pc. Paket med 5
15453895 1 Pc. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15463895 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043470.KJ
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold Zinc slugs
Namnnotering 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Au:Zn; 90:10 wt%
Kvantitet 5 Pc.
Vikt ≈0.45g/slug
Form Slug
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
MDL-nummer MFCD02092916
Procent renhet 99.95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.