Läs mer
Gold Zinc slugs, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. p-7058920
Kvantitet:
1 Pc.
5 Pc.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15433895
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043468.KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gold Zinc slugs
Namnnotering 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Au:Zn; 95:5 wt%
Kvantitet 1 Pc.
Vikt ≈3.7g/slug
Form Slug
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
MDL-nummer MFCD02092916
Procent renhet 99.99%