Läs mer
Golgi Complex Antibody (GLG1/2829R), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18604207 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18604207 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18604207 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP308396PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Golgi Complex Monoclonal antibody specifically detects Golgi Complex in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Golgi Complex
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona GLG1/2829R
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Gene Alias AI593353;AW537898;CFR;CFR1;CFR-1;ESL1;ESL-1;GLG1;MG160;MG-160;Selel
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human Golgi Complex protein (Uniprot: Q92896)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Human, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus