missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Golgicide A, MedChemExpress

Produktkod. 16475807
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16475807 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16475807 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100540

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Golgicide A (GCA) is a potent, highly specific, and reversible inhibitor of the cis-Golgi ADP-ribosylation factor guanine nucleotide exchange factors (ArfGEF) GBF1. Golgicide A drastically reduced replication of coxsackievirus B3 (CVB3) and other human enterovirus species.

Golgicide A (GCA) is a potent, highly specific, and reversible inhibitor of the cis-Golgi ADP-ribosylation factor guanine nucleotide exchange factors (ArfGEF) GBF1. Golgicide A drastically reduced replication of coxsackievirus B3 (CVB3) and other human enterovirus species.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Golgicide A
CAS 1139889-93-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H14F2N2
Kvantitet 5 mg
Synonym GCA
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (351.74 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC1=CC2=C(NC(C3=CC=CN=C3)[C@@]4([H])[C@]2([H])C=CC4)C(F)=C1
Molekylvikt (g/mol) 284.3
Formel vikt 284.3
Procent renhet 98.79%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.