Läs mer
Golidocitinib, MedChemExpress
Produktkod. 16494108
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494108 10 mg -
16460467 50 mg -
16416817 5 mg -
16415086 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16494108 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107361
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Golidocitinib (AZD4205) is a selective JAK1 inhibitor, with an IC50 of 73 nM, weakly inhibits JAK2 (IC50>14.7 μM), and shows little inhibition on JAK3 (IC50>30 μM).
Golidocitinib (AZD4205) is a selective JAK1 inhibitor, with an IC50 of 73 nM, weakly inhibits JAK2 (IC50>14.7 μM), and shows little inhibition on JAK3 (IC50>30 μM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Golidocitinib
CAS 2091134-68-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H31N9O2
Kvantitet 10 mg
Synonym AZD4205
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (510.65 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@H](N1CCN(C)CC1)C(NC2=C3C(C(C4=NC(NC5=CN(C)N=C5OC)=NC=C4)=CN3)=CC=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 489.57
Formel vikt 489.57
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease