Läs mer
Golvatinib, MedChemExpress
Beskrivning
Golvatinib (E-7050) is a potent dual inhibitor of both c-Met and VEGFR2 kinases with IC50s of 14 and 16 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Golvatinib |
| CAS | 928037-13-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H37F2N7O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | E-7050 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (78.90 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(C=C1F)OC2=CC(NC(N3CCC(CC3)N4CCN(CC4)C)=O)=NC=C2)C5(CC5)C(NC6=CC=C(C=C6)F)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 633.69 |
| Visa mer |