Läs mer
Gomisin G, MedChemExpress
Beskrivning
Gomisin G is an ethanolic extract of the stems of Kadsura interior
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gomisin G |
| CAS | 62956-48-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H32O9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (93.18 mM) |
| LEDER | COC1=C(OCO2)C2=CC([C@H](OC(C3=CC=CC=C3)=O)[C@](O)(C)[C@@H](C)C4)=C1C(C4=CC(OC)=C5OC)=C5OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 536.57 |
| Formel vikt | 536.57 |
| Visa mer |